Documentos Principais
C103403
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexenylacetonitrile
92%
Sinônimo(s):
1-Cyclohexene-1-acetonitrile
Selecione um tamanho
10 G
R$ 591,00
R$ 591,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 591,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H9CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 591,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
92%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
p.e.
144 °C/90 mmHg (lit.)
densidade
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CCC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h4H,1-3,5-6H2
chave InChI
OYEXEQFKIPJKJK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
remainder cyclohexylideneacetonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)