Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
66-68 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidade
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)C1=CCCCC1
InChI
1S/C6H9NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2
chave InChI
DJBRXNRKYAWTBL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?