BR87818
BRAND® PP beaker with spout, low form
volume 600 mL
Sinônimo(s):
Beakers, Plastics
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
descrição
in addition to ISO 7056
Características
graduations
beaded rim and spout
fabricante/nome comercial
BRAND 87818
volume
600 mL
Descrição geral
PP, high clarity. ISO 7056. With graduation, beaded rim and spout. Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)