BR81937
BRAND® burette straight stopcock
for burette capacity 25 mL, PTFE key
Sinônimo(s):
Accessories, Burette stopcock, Burettes, Stopcocks
Selecione um tamanho
R$ 588,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 588,00
Produtos recomendados
Materiais
PTFE key
amber
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 81937
Categorias relacionadas
Descrição geral
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)