BR782812
BRAND® insert system: 6-well BRANDplates® incl. 6 insert strips
PET membrane, pore size 0.4 μm
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Cell culture, Insert Strips, Insert System, Inserts, Plates, Tissue culture
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PET membrane
descrição
cellGrade™ plus
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 5 ea (5 plates with lid plus 30 Insert Strips)
fabricante/nome comercial
BRAND 782812
tamanho
6 well
tamanho de poro
0.4 μm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)