BR782806
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PC membrane, pore size 0.4 μm
Selecione um tamanho
R$ 3.960,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.960,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
PC membrane
descrição
cellGrade(TM) plus
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 48 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 782806
tamanho
6 well
tamanho de poro
0.4 μm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)