BR781961
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 96 wells, size 330 μL, V-bottom, transparent
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
V-bottom
polystyrene
transparent wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (V-bottom)
with lid
embalagem
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
fabricante/nome comercial
BRAND 781961
tamanho
330 μL
96 wells
volume de trabalho
330 μL
cor
transparent
tipo de ligação
cell culture treated
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)