BR781601
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 360 μL, V-bottom, transparent
Sinônimo(s):
96-well, BRANDplates®, Microplates, Plates, medium binding, pureGrade
Selecione um tamanho
R$ 1.453,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.453,00
Produtos recomendados
Materiais
V-bottom
colorless wells
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt Skirt (V-bottom)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781601
tamanho
360 μL
96 wells
volume de trabalho
360 μL
cor
transparent
adequação
suitable for (bacteriological assays)
tipo de ligação
medium binding surface
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)