BR781671
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black wells
flat bottom
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom)
with lid
embalagem
pack of 1 ea
pkg of (individually packaged)
fabricante/nome comercial
BRAND 781671
tamanho
330 μL
96 wells
volume de trabalho
330 μL
cor
black, with transparent bottom
tipo de ligação
non-treated surface