BR781611
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinônimo(s):
96-well, BRANDplates®, Microplates, medium binding, plates, pureGrade
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black wells
flat bottom
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781611
tamanho
330 μL
volume de trabalho
330 μL
cor
black, with transparent bottom
adequação
suitable for (bacteriological assays)
tipo de ligação
medium binding surface
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)