BR781318
BRAND® PCR tubes, strips of 8
Sinônimo(s):
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Selecione um tamanho
R$ 1.747,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.747,00
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
BRAND
técnica(s)
PCR: suitable
Aplicação
Características e benefícios
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)