BR759700
BRAND® stand for disposal bags
includes pack of 100 bags, PP
Sinônimo(s):
Accessories, Disposable Bags, Stands
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
epoxy-coated (steel wire, with rubber feet)
Características
includes pack of 100 bags, PP
embalagem
pack of 100 bags
fabricante/nome comercial
BRAND 759700
Descrição geral
Bags must be open during sterilization. Autoclavable (121°C)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)