Documentos Principais
BR759703
BRAND® stand for disposal bags
epoxy-coated (steel wire, with rubber feet)
Sinônimo(s):
BRAND® stand for disposal bags, Accessories, Disposable Bags, Stands
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 105,00
R$ 105,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 105,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
R$ 105,00
Check Cart for Availability
Materiais
epoxy-coated (steel wire, with rubber feet)
fabricante/nome comercial
BRAND 759703
Categorias relacionadas
Descrição geral
Not autoclavable.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)