Documentos Principais
BR759243
BRAND® cap for UV-cuvette micro
orange
Sinônimo(s):
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 307,00
R$ 307,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 307,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 307,00
Check Cart for Availability
Materiais
PE
orange
polyethylene
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 759243
Descrição geral
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)