BR759220
BRAND® UV cuvette micro
center H 15 mm, volume 70-550 μL, pack of 100 ea
Sinônimo(s):
Cuvettes, UV-Cuvettes
Selecione um tamanho
R$ 988,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 988,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 759220
centro A
15 mm
volume
70-550 μL
Descrição geral
- BRAND® UV cuvette micro is manufactured under controlled room conditions.
- Ideal for the determinations in water analysis, chemistry, and life science applications.
- Cuvette material offers high chemical resistance to most polar solvents, acids, and alkaline solutions.
- Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
- Eliminates the risk of cross-contamination.
- Grouped by mold cavity number.
- An economical alternative to Quartz cuvettes.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)