Documentos Principais
BR759015
BRAND® semi-micro cuvette
polystyrene, minimum filling volume 1.5mL
Sinônimo(s):
Cuvettes
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 187,00
R$ 187,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 187,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
R$ 187,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Materiais
polystyrene
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 759015
Descrição geral
  • BRAND® semi-micro cuvette is manufactured under controlled room conditions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Packed grouped by mold cavity number to ensure the lowest variation of extinction coefficient.
  • Standard 10mm light path.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4