Documentos Principais
Z310743
Volac® Pasteur pipette
Cotton plugged, L 150 mm
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 910,00
R$ 910,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 910,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 910,00
Check Cart for Availability
Materiais
soda-lime glass
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Cotton plugged
embalagem
pack of 1000 ea
pack of 1000
fabricante/nome comercial
Volac D810/PP
disponibilidade
not available in USA and Canada
Comprimento
150 mm
Informações legais
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Volac® Pasteur pipette Non-plugged, L 230 mm
Z310735
Volac® Pasteur pipette
BRAND® pipette withdraw volume 2 mL (including bulb), graduations, 0.5 mL, drop quantity 22 - 26 per mL
BR747765
BRAND® pipette
Pasteur pipettes long capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
Z628018
Pasteur pipettes
BRAND® pipette withdraw volume 5.5 mL (including bulb), graduations, 0.25 mL
BR747775
BRAND® pipette
BRAND® dropping pipettes capacity 1.5 mL, with integrated bellows
Z331783
BRAND® dropping pipettes
BRAND® pipette withdraw volume 3 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
Z331740
BRAND® pipette