Documentos Principais
BR65231
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 316 mm, top socket joint: 24/29
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.487,00
R$ 2.487,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.487,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
R$ 2.487,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Junta
socket joint: top24/29
fabricante/nome comercial
BRAND 65231
diâmetro nominal × D.E. × A
150 mm × 215 mm × 316 mm
Descrição geral
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid. Desiccators with sockets are supplied with 24/29 socket, and interchangeable Boro 3.3 stopcock.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)