Documentos
Z317438
Duran® desiccator
I.D. 200 mm
Sinônimo(s):
247816107
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
309 mm
D.I.
200 mm
Descrição geral
Flat flange, and cover with knob.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences