Documentos Principais
BR473500
BRAND® spotting tile
Sinônimo(s):
Microscopy, Spotting tile
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.134,00
R$ 1.134,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.134,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
R$ 1.134,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 473500
cavidade P
20-22 mm
tamanho
130 mm × 100 mm × 6 mm
Descrição geral
Soda-lime glass spotting tile with 12 cavities of diameter 20-22 mm
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)