BR4600100
BRAND® Dispensette® S Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 0.1-1 mL, without recirculation valve
Sinônimo(s):
bottle top dispensers
Selecione um tamanho
R$ 4.914,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.914,00
Produtos recomendados
Características
incremental 0.02 mL
DE-M marking
without recirculation valve
fabricante/nome comercial
BRAND 4600100
faixa de volume
0.1-1 mL
conector
(40 mm)
(GL 24-25)
GL 32
GL 38
S 40
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Conteúdo relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.