Documentos Principais
BR4630341
BRAND® Dispensette® S Organic, Digital bottle-top dispenser
volume range 1-10 mL, with recirculation valve
Sinônimo(s):
bottle top dispensers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.637,00
R$ 6.637,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.637,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 6.637,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Características
incremental 0.05 mL
DE-M marking
with recirculation valve
fabricante/nome comercial
BRAND 4630341
faixa de volume
1-10 mL
conector
(GL 28/S 28)
GL 32
GL 38
S 40
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dispensette S Organic is ideal for dispensing of organic solvents and acids
Características e benefícios
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Outras notas
Digital-The mechanical volume setting is easy to read and ensures accurate and reproducible volume control. Easy Calibration Technique for calibration adjustment in seconds without tools. A calibration flag indicates changes from factory settings.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Conteúdo relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.