BR4640041
BRAND® Dispensette® S Trace Analysis Analog-adjustable bottle-top dispenser
spring platinium-iridium, volume range 1-10 mL, with recirculation valve
Sinônimo(s):
bottle top dispensers
Selecione um tamanho
R$ 12.516,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 12.516,00
Produtos recomendados
Características
with recirculation valve
fabricante/nome comercial
BRAND 4640041
faixa de volume
1-10 mL
volume
1-10 mL , Adjustable in 0.2mL increments
conector
(GL 28/S 28)
45 mm
GL 32
S 40
adequação
suitable for (suitable for HF)
Descrição geral
Also suitable for dispensing of hydrofluoric acid when using platinum-iridium valve spring.
Características e benefícios
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Conteúdo relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.