BR43228
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 50 mL, borosilicate glass
Sinônimo(s):
Gay-Lussac
Selecione um tamanho
R$ 991,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 991,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
with cap
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 43228
capacidade
50 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.