Documentos Principais
GF14307252
Terbium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99%
Sinônimo(s):
TB006100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.120,00
R$ 4.120,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.120,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Tb
Número CAS:
Peso molecular:
158.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141614
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 4.120,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 143-072-52
resistividade
116 μΩ-cm, 20°C
peso
10 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
p.e.
3230 °C (lit.)
pf
1356 °C (lit.)
densidade
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
chave InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)