Documentos Principais
BR43205
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 5 mL, borosilicate glass
Sinônimo(s):
Gay-Lussac
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 710,00
R$ 710,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 710,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 710,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
with cap
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 43205
capacidade
5 mL
Descrição geral
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. Nominal capacity printed on the bottom.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.