BR36238
BRAND® measuring flask
capacity 100 mL, GL 18
Sinônimo(s):
PFA, Plastics, Volumetric flasks
Selecione um tamanho
R$ 2.293,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.293,00
Produtos recomendados
Materiais
PFA
Características
accuracy class A
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND 36238
capacidade
100 mL
conector
GL 18
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Can be autoclaved, even at 121ºC
- Easy to clean
- The PFA screw cap has a molded seal ring.
- Batch calibration certified
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)