Documentos Principais
BR36208
BRAND® measuring flask
capacity 10 mL, GL 18
Sinônimo(s):
PFA, Plastics, Volumetric flasks
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.756,00
R$ 1.756,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.756,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.756,00
Check Cart for Availability
Materiais
PFA
Características
accuracy class A
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND 36208
capacidade
10 mL
conector
GL 18
Descrição geral
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)