Documentos Principais
CLS5640P10
Corning® reusable volumetric flask, Class A
polymethylpentene, size 10 mL, with 10/19 tapered PP stopper
Sinônimo(s):
Corning container
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 559,00
R$ 559,00
Previsão de entrega em27 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 559,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 559,00
Previsão de entrega em27 de maio de 2025
Materiais
long
polymethylpentene
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type polypropylene stopper
embalagem
case of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5640P-10
A × D.E.
90 mm × 33 mm
tamanho
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Transluscent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042. They are supplied with an imprinted lot number and certificate. These flasks may be autoclaved to 121 ºC without affecting the graduation tolerance. Recommended routine cleaning up to 60 ºC will preserve graduation markings. Height dimension is for flask only, without stopper.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)