Documentos Principais
BR27821
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
volume 5 mL , with 0.05 mL subdivisions, type 2, suitable for cotton plugs
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 1.092,00
R$ 1.092,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 1.092,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 1.092,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Materiais
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
Características
class AS
graduation
suitable for cotton plugs
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
BRAND 27821
faixa de medição
accuracy: 0.05 mL
capacidade
5 mL
volume
5 mL , with 0.05 mL subdivisions
Descrição geral
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Informações legais
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.