Documentos Principais
BR27829
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 2 mL , with 0.01 mL subdivisions, type 2
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 1.134,00
R$ 1.134,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 1.134,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 1.134,00
Check Cart for Availability
Materiais
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
Características
class AS
graduation
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
BRAND 27829
faixa de medição
accuracy: 0.1 mL
capacidade
2 mL , with 0.01 mL subdivisions
Descrição geral
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Informações legais
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.