Documentos Principais
Z325120
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
volume 2 mL
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 882,00
R$ 882,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 882,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 882,00
Check Cart for Availability
Materiais
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 691
descrição
amber mark: yes
Características
class AS with batch number
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 30503
faixa de medição de volume
2 mL, accuracy: 0.010 mL
Comprimento
330 mm
capacidade
2 mL
volume
2 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Outras notas
BR30503 (India)
Informações legais
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.