BR23755
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 15 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
Sinônimo(s):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Selecione um tamanho
R$ 1.033,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.033,00
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glass
Características
Schellbach stripe
graduated in black
fabricante/nome comercial
BRAND 23755
faixa de medição de volume
15 mL, accuracy: ±0.08 mL
tamanho do frasco
500 mL
tamanho da bureta
15 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)