Documentos Principais
DWK241702706
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (100 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
241702706
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 2.528,00
R$ 2.528,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 2.528,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 2.528,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass flask
round bottom
Junta
joint: ST/NS neck29/32
Características
lid
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 241702706
capacidade do frasco
(100 mL)
Descrição geral
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)