BR144310
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 12 mm
Sinônimo(s):
Stoppers
Selecione um tamanho
R$ 105,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 105,00
Produtos recomendados
Materiais
silicone
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 144310
Altura
20 mm
diâmetro da base
8 mm
diâmetro do topo
12 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)