Documentos Principais
Z165204
Red-rubber micro stoppers
L 50 mm
Sinônimo(s):
rubber stopper, rubber stoppers, stopper
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 390,00
R$ 390,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 390,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
R$ 390,00
Check Cart for Availability
Comprimento
50 mm
diâmetro da base
3 mm
diâmetro do topo
12.7 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)