Documentos Principais
BR113941
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 16 mm × 160 mm, thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
Culture tubes, Tubes
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 1.075,00
R$ 1.075,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 1.075,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
R$ 1.075,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Materiais
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 1,800 × g
neck thread external thread
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 113941
C × L
16 mm × 160 mm
capacidade
16 mL
20 mL
espessura
1.0 mm
Descrição geral
Our Glass Culture Tubes feature a secure screw cap made from polypropylene (PP) with a white elastomer seal of thermoplastic elastomer (TPE), ensuring a tight and leak-proof closure. Autoclavable at 121 °C, these tubes are designed for easy sterilization and reliable use in laboratory settings. Crafted from high-quality glass, they provide excellent visibility for sample monitoring. Ideal for various scientific applications, these culture tubes combine durability with convenience for optimal laboratory performance.
Características e benefícios
  • Excellent sample visibility
  • Tight sealing screw caps
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)