Documentos Principais
BR113020
BRAND® forcep with rounded ends
polyoxymethylene, L 250 mm
Sinônimo(s):
Forceps
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
Materiais
polyoxymethylene
fabricante/nome comercial
BRAND 113020
Comprimento
250 mm
Descrição geral
POM, glass-fiber reinforced. Round ends.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tweezers Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5540
Tweezers
OneRack® Test Tube Rack Full, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 24 wells, well diam. 30 mm, blue
HS27515B
OneRack® Test Tube Rack
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer