Documentos Principais
Z168696
Stainless steel forceps
Medium tip, curved
Sinônimo(s):
Precision forceps
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 98,00
R$ 98,00
Previsão de entrega em10 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 98,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
R$ 98,00
Previsão de entrega em10 de junho de 2025
embalagem
pack of 1 ea
Comprimento
6 in.
Descrição geral
smooth points
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Stainless steel forceps Specimen, L 8 in.
Z225606
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Reverse action
Z168769
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 6 in.
Z168734
Stainless steel forceps
Bayonet forceps stainless steel
F2394
Bayonet forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 10 in.
Z225614
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Sharp-point
Z168718
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps
Micro-dissecting forceps straight
F4017
Micro-dissecting forceps
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps