Documentos Principais
Z708356
Disposable forceps
dark blue, L 110 mm, straight tip
Sinônimo(s):
single use forceps, single use tweezers
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS15998C
Comprimento
110 mm
cor
dark blue
Descrição geral
Disposable forceps feature corrugated handle and serrated tips. The yellow forceps are made of polystyrene, both blue forceps are acrylonitrile butadiene styrene.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Titanium tweezers Style AA
Z680184
Titanium tweezers
Tweezers Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5540
Tweezers
Forceps 316SS Avanti Research™ - A Croda Brand 610001
Avanti
610001
Forceps 316SS
Bayonet forceps stainless steel
F2394
Bayonet forceps
Tweezers Style #7, sharp, hooked, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T6165
Tweezers