Documentos Principais
BML00172
Sigma-Aldrich
3,4-diaminophenylboronic acid, pinacol ester
Sinônimo(s):
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.403,00
R$ 3.403,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.403,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
234.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
R$ 3.403,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CC=C(N)C(N)=C2
InChI
1S/C12H19BN2O2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9(14)10(15)7-8/h5-7H,14-15H2,1-4H3
chave InChI
SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)