Documentos Principais
BLN00015
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 6.594,00
R$ 6.594,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 6.594,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
153.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
R$ 6.594,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-6-4-3-9-10-5(4)1-2-8-6/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
FUXZQGSDRGDYGX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)