Documentos Principais
BASMF2062
Sigma-Aldrich
Non-Aqueous Reference Electrode Kit
Sinônimo(s):
Kit for Non-Aqueous Reference Electrode
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 2.596,00
R$ 2.596,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 2.596,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
R$ 2.596,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Descrição geral
Kit includes:
  • Non-Aqueous Reference Electrode (1) - BASMF1085
  • 1g Silver Nitrate (1)
  • 1/8" chunks CoralPor with 1/2" tubes PTFE heat shrink (1/pk) - BASMF2064
  • Reference Electrode O-ring (1)
Non-Aqueous Reference Electrode Kit- Ag/Ag+
Informações legais
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)