Documentos Principais
BAH500250009
SP Bel-Art® Glove Box Iris Port Entry Cover
includes foam gasket material to create tight seal
Sinônimo(s):
glove box
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H50025-0009
Descrição geral
Iris port cover works with H50025-0020 Glove Box Iris Port Entry.
Características e benefícios
  • Allows iris ports to be closed off when glove box is not in use
  • Includes foam gasket material to create tight seal
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)