Documentos Principais
Z404225
IKA® MS minishaker test tube inserts
MS 1.31 test tube insert, for 14 test tubes, diam. 10 mm, 1/cs
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 608,00
R$ 608,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 608,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
R$ 608,00
Check Cart for Availability
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA L001840
Descrição geral
  • for inserting into MS 3 universal attachment (Z676128)
  • for 14 test tubes, diam 10 mm
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)