Z683124
Hypoxia chamber glove box
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Selecione um tamanho
R$ 263.260,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 263.260,00
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Plas-Labs 856-HYPO
faixa de medição de O2
0-25%, accuracy: 0.25%
faixa de medição de temperatura
-, accuracy: 0.3-0 °C (class B accuracy)
Parâmetros
ambient-40 °C temp. range
L × P × A interior
41 in. × 28 in. × 26 in.
L × P × A exterior
55 in. × 35 in. × 38 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
- O2 sensor and CO2 sensor
- Platinum RTD with sealing gland
- N2, CO2, and O2 gas hook-up
- Thermoelectric assembly(Peltier device)
- password protected, configurable PID control
- Configurable for up to six individually controlled sampling chambers
- CO2 range: 0-20%
- CO2 accuracy: 0.2%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)