Documentos Principais
Z748110
Clamping rings for glove box ports
port O.D. 8 in.
Sinônimo(s):
humidity chambers clips
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 317,00
R$ 317,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 317,00
About This Item
Código UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
R$ 317,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea (1 ring per bag)
fabricante/nome comercial
Bel-Art H50025-0320
porta D.E.
8 in.
Descrição geral
Compatible with Scienceware Economy (T50024-series) and sidENTRY Glove Boxes.
  • Ring is adjustable
  • Secures glove firmly to glove box
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)