Documentos
B79684
Sigma-Aldrich
2-Bromopropiophenone
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
α-Bromopropiophenone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCHBrCH3
Número CAS:
Peso molecular:
213.07
Beilstein:
508550
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
pb
245-250 °C (lit.)
densidade
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
chave InChI
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter