Documentos Principais
B66809
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-fluorobenzene
99%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 505,00
100 G
R$ 1.211,00
R$ 505,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 505,00
100 G
R$ 1.211,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4F
Número CAS:
Peso molecular:
175.00
Beilstein:
1071819
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 505,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
densidade
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
chave InChI
IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Stephen J Fowler et al.
Thorax, 70(4), 320-325 (2015-02-11)
Healthcare associated infections, including ventilator associated pneumonia, are difficult to diagnose and treat, and are associated with significant morbidity, mortality and cost. We aimed to demonstrate proof of concept that breath volatile profiles were associated with the presence of clinically