Documentos Principais
B53383
Sigma-Aldrich
Bis(tributyltin) oxide
96%
Sinônimo(s):
Bis[tri-n-butyltin(IV)]oxide, HBD, Hexabutyldistannoxane, TBTO, Tributyltin(IV) oxide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)3SnOSn(CH2CH2CH2CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
596.10
Beilstein:
745057
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
p.e.
180 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)O[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.O.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
chave InChI
APQHKWPGGHMYKJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Employed in the synthesis of α,β-unsaturated methyl ketones,[1] isoxazoles,[2] fungicides,[3] and bactericides.[4]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Applied Organometallic Chemistry, 8, 37-37 (1994)
Chemistry Letters (Jpn), 1219-1219 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 413-413 (1994)
J. Polym. Mater., 9, 297-297 (1992)
A Granmo et al.
Marine pollution bulletin, 44(10), 1142-1148 (2002-12-12)
To assess the risk of antifoulant use to the commercially important cod (Gadus morhua L.), fertilised cod eggs were exposed to triazine, copper and TBTO singly or combined in laboratory tests with running seawater. At the highest tested concentrations (11.5